Learn More
Thermo Scientific™ [D-Phe12, Nle21,38, Glu30, Lys33] Corticotropin Releasing Factor (12-41), Human
Codice prodotto. 15475805
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
1 mg
Dimensione della confezione:
0.50mg
1mg
Codice prodotto. 15475805
Marca: Thermo Scientific™ J66247.!D
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Format: Solid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°C
Formato Solid
Product Type Corticotropin Releasing Factor (12-41)
Quantità 0.5 mg