Learn More
D-(+)-Sucrose, crystals, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15187004 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
1 kg
Codice prodotto. 15187004
Marca: JT Baker 4072.1000
Protect and stabilize valuable biochemical proteins and streamline your downstream processing with reliable, high-performance sugars.
  • Meets ACS Reagent Chemical Requirements
  • For Laboratory, Research, or Manufacturing Use
Specifica
CAS 57-50-1
Punto di fusione 169°C to 170°C
Densità 1.29 g/cm³ (20°C)
Residuo della combustione ≤ 0.01%
Perdita all'essiccatura ≤ 0.03%
Imballaggio Plastic bottle for solids
Formula molecolare C12H22O11
Numero MDL MFCD00006626
Quantità 1 kg
Rotazione specifica 66.3 - 66.8 Degree
Sinonimo Sucrose , D(+)-Saccharose
InChI Key CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Materia insolubile ≤ 0.005%
Acido titolabile ≤ 0.0008 meq/g