Learn More
D(-)-Tartaric acid, 99%
Codice prodotto. 10794094 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10794094 1 kg Plastic bottle 1kg
10306930 25 g Glass Bottle 25g
10224710 100 g Plastic bottle 100g
10745801 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10794094 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 137860010
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147-71-7
Formula molecolare C4H6O6
Molecular Weight (g/mol) 150.09
Numero MDL MFCD00004238
InChI Key FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
PubChem CID 439655
ChEBI CHEBI:15672
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Tartaric acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 167°C to 171°C
Colore White
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Cristalli o polvere di cristalli
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 520
Fieser 16,304
Indice di Merck 15, 9203
IUPAC Name (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Peso formulazione 150.09
Percent Purity ≥98.5%