Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Threonine, 98%
Codice prodotto. 10173531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10173531
Marca: Thermo Scientific Chemicals 346970250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 632-20-2 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-20-2
Formula molecolare C4H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Numero MDL MFCD00064269
InChI Key AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Sinonimo d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dth
PubChem CID 69435
ChEBI CHEBI:16398
IUPAC Name (2R,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoic acid
SMILES C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Threonine
Ammonio 200ppm max.
Arsenico (As) 1ppm max.
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98%
Perdita all'essiccatura 0.3% max.
Altri aminoacidi (TLC) Passes Test
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CH(OH)CH(NH)COH
Rotazione specifica +27° to +29° (20°C, 589nm) (c=6, water)
Solfato 300ppm max.
Trasmittanza 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Condizione di rotazione specifica +28° (20°C c=6,water)
Quantità 25 g
Peso formulazione 119.12
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals