Learn More
D-(+)-Trehalose, Dihydrate, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11403104
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
25g
Codice prodotto. 11403104
Marca: Fisher BioReagents BP268710
Richiesta di formato massivo o personalizzato
D-(+)-Trehalose is used in several biochemical techniques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6138-23-4
Formula molecolare C12H26O13
Molecular Weight (g/mol) 378.327
Numero MDL MFCD00071594
InChI Key DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Sinonimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
PubChem CID 181978
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;dihydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico D-(+)-Trehalose, Dihydrate
Punto di fusione 97°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 8.5 to 10.5%
Spettro a infrarossi Conforms to reference
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 9742
Peso formulazione 378.33
Percent Purity 98% min.
Forma fisica Powder or Solid