Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Tyrosine, 98%
Codice prodotto. 10083070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
Codice prodotto. 10083070
Marca: Thermo Scientific Chemicals 226910025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 556-02-5 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-02-5
Formula molecolare C9H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 181.19
Numero MDL MFCD00063073
InChI Key OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Sinonimo d-tyrosine, h-d-tyr-oh, d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, d-tyrosin, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxyphenyl-d-alanine, d-p-tyrosine, tyrosine, d, d-+-tyrosine
PubChem CID 71098
ChEBI CHEBI:28479
IUPAC Name (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES N[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Tyrosine
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Residuo dopo la combustione 0.1% max.
Beilstein 14, 605
Rotazione specifica +10° to +12° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl) (after 2 hrs.)
Indice di Merck 14, 9839
Condizione di rotazione specifica +11.30° (20°C c=5,1N HCl)
Quantità 2.5 g
Peso formulazione 181.19
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • D-Tyrosine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.