missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress D149 Dye
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Specifica
Specifica
| Quantità | 50 mg |
| Product Type | Dye Reagents |
| Peso molecolare | 741.94 g/mol |
| Solubilità | DMSO : 1 mg/mL (1.35 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Bersaglio | HBV |
| CAS | 786643-20-7 |
| Sinonimo | D149 ∣ Indoline dye D149 |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto