Learn More
DAAO inhibitor-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16497167
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16497167
Marca: Medchem Express HY111412
MedChemExpress DAAO inhibitor-1 is a potent D-amino acid oxidase (DAAO) inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
DAAO inhibitor-1 is a potent D-amino acid oxidase (DAAO) inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico DAAO inhibitor-1
CAS 2065250-25-9
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C7H5FN2O
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (821.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C2C(NN=C2O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 152.13
Peso formulazione 152.13
Percent Purity 99.37%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.