missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DACT3/Dapper 3 Antibody (2A5), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-19052F
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
DACT3/Dapper 3 Monoclonal antibody specifically detects DACT3/Dapper 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| DACT3/Dapper 3 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| NP_659493 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 2A5 | |
| PBS | |
| Antagonist of beta-catenin Dapper homolog 3, arginine rich region 1, Arginine-rich region 1 protein, dapper homolog 3, dapper, antagonist of beta-catenin, homolog 3 (Xenopus laevis), MGC15476, RRR1 | |
| Recombinant human DACT3/Dapper 3 (89-202aa) purified from E. coli | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience, Stem Cells | |
| 147906 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto