Learn More
MedChemExpress Daidzein
Codice prodotto. 16402346
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402346 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402346 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0019
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Daidzein is a soy isoflavone, which acts as a PPAR activator.
Specifikationer
Content And Storage 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Product Type Natural Products
Purity or Quality Grade 98.0%
Quantità 500 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Bersaglio PPAR∣Endogenous Metabolite
CAS 486-66-8
Peso molecolare 254.24 g/mol
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.