Learn More
MedChemExpress Daidzein
Codice prodotto. 16481268
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16481268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16481268 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0019
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Daidzein is a soy isoflavone, which acts as a PPAR activator.
Specifica
Content And Storage 4°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Product Type Natural Products
Purity or Quality Grade 98.0%
Quantità 5 g
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (196.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Bersaglio PPAR∣Endogenous Metabolite
CAS 486-66-8
Peso molecolare 254.24 g/mol