missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dalbavancin hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16443437
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16443437

Marca: Medchem Express HY17586

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Dalbavancin hydrochloride (MDL-63397 hydrochloride) is a semisynthetic lipoglycopeptide antibiotic with potent bactericidal activity against Gram-positive bacteria. Dalbavancin hydrochloride inhibits Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis with MIC90s of 0.06 μg/mL and 0.25 μg/mL, respectively.

Dalbavancin hydrochloride (MDL-63397 hydrochloride) is a semisynthetic lipoglycopeptide antibiotic with potent bactericidal activity against Gram-positive bacteria. Dalbavancin hydrochloride inhibits Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis with MIC90s of 0.06 μg/mL and 0.25 μg/mL, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico Dalbavancin hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 2227366-51-8
Colore White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C88H101Cl3N10O28
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo MDL-63397 hydrochlorideBI-397 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (134.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (26.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H](O[C@@H]1CO)OC2=C(C3=CC([C@@](C4=O)([H])NC([C@@](NC([C@](NC([C@@](NC5=O)([H])C6)=O)([H])C(C=C7OC(C=C8[C@H]5NC)=C(C=C8)O)=C(C(O)=C7)Cl)=O)([H])C9=CC%10=C(O[C@H](O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]%11O)[C@@H]%11NC(CCCCCCCCC(C)C)=O)C(OC%12=CC=C6C=C%12)=C9)=O)=CC=C3O)C([C@@](NC([C@](N4)([H])[C@@H](C%13=CC=C(O%10)C(Cl)=C%13)O)=O)([H])C(NCCCN(C)C)=O)=CC(O)=C2.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 1853.15
Peso formulazione 1853.15
Percent Purity 95.92%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato