Learn More
Sharpsguard™ Dani 22 Waste Container
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
21.01 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sharpsguard™ eco dani 22 is for the safe collection and transportation of broken glass and crockery.
- Color-coded with a solid orange lid, handle and label, making it easy to distinguish from other waste containers.
- It should be disposed of in landfill sites and therefore is not suitable for hazardous or infectious items.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 21.01 L |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 324 mm |
| Colore | Orange |
| Altezza (sistema metrico) | 343 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Disposal of Broken Glass and Crockery |