Learn More
Trajan Scientific and Medical™ DANI Liners
Codice prodotto. 15249043
Click to view available options
Descrizione:
Single Taper
Straight-through Liner
Straight-through Liner w/ Quartz Wool
Tapered Focus Liner
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 15249043
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 092504
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides better analysis for a wide range of compounds. Trajan Scientific and Medical DANI Liners has unique deactivation process for SGE standard inlets.
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with DANI instruments
Specifica
Descrizione Single Taper
Da utilizzare con (applicazione) Deactivated Liners For DANI GCs
Quantità 5/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 70 mm
Product Type DANI Liners
Diametro (sistema metrico) interno 4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Single Taper Liner for DANI