Learn More
Trajan Scientific and Medical™ DANI Liners
Click to view available options
Descrizione:
Single Taper
Straight-through Liner
Straight-through Liner w/ Quartz Wool
Tapered Focus Liner
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with DANI instruments
Specifica
Specifica
| Descrizione | Single Taper |
| Da utilizzare con (applicazione) | Deactivated Liners For DANI GCs |
| Quantità | 5/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Product Type | DANI Liners |
| Diametro (sistema metrico) interno | 4 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Single Taper Liner for DANI |