Learn More
Dansyl chloride, 98%
Produktkod. p-98475 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Förpackningsstorlek
1g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10540571
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 115850010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 605-65-2 | C12H12ClNO2S | 269.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 605-65-2
Formula molecolare C12H12ClNO2S
Molecular Weight (g/mol) 269.74
Numero MDL MFCD00003985
InChI Key XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-Dimethylamino-1-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 11801
ChEBI CHEBI:51907
IUPAC Name 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
SMILES CN(C)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Materiale o nome chimico Dansyl chloride
Punto di fusione 71.0°C to 74.0°C
Nota nome 98%
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, pyridine, benzene and dioxane
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 269.75
Percent Purity 98%
Imballaggio Glass bottle
Colore Beige/Brown or Gray to White
Quantità 1 g
Forma fisica Powder, Needles or Crystals
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dansyl chloride
Signalord
  • Pericolo
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Faroangivelser
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.