missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DAO Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-97254B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
DAO Polyclonal antibody specifically detects DAO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| DAO | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Biotin | |
| DAAO, D-amino-acid oxidase, DAMOXOXDA, DAO, EC 1.4.3, EC 1.4.3.3, MGC35381 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human DAO fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 1610 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto