Learn More
Dapsone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dapsone |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2 |
| Peso formulazione | 248.0619 |
| Percent Purity | >95% |