Learn More
Daptomycin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454237
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16454237
Marca: Medchem Express HYB0108
MedChemExpress Daptomycin is a lipopeptide antibiotic with rapid in vitro bactericidal activity against gram-positive organisms.
Daptomycin is a lipopeptide antibiotic with rapid in vitro bactericidal activity against gram-positive organisms.
Specifica
Materiale o nome chimico Daptomycin
Forma fisica Powder
CAS 103060-53-3
Colore Off-White
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C72H101N17O26
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo LY146032
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (61.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (61.70 mM)
SMILES O=C(N[C@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[C@H](C(NCC(N[C@H](C(N[C@@](C(N[C@@H](C(N[C@H]1CC(O)=O)=O)C)=O)([H])CC(O)=O)=O)CCCN)=O)=O)[C@H](OC([C@](NC([C@](NC([C@@](NC(CNC1=O)=O)([H])CO)=O)([H])[C@H](C)CC(O)=O)=O)([H])CC(C(C=CC=C2)=C2N)=O)=O)C)=O)=O)[C@@H](NC(CCCCCCCCC)=O)CC3=CNC4=CC=CC=C34
Molecular Weight (g/mol) 1620.67
Peso formulazione 1620.67
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.