Learn More
Medline Scientific™ Darkfield Condenser
Click to view available options
Tipo:
Darkfield Cardioid Oil
Darkfield Dry
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Triton II Fluorescence Microscopes
- Dry darkfield for NA 0.70 – 0.90
- Cardioid darkfield for NA 1.25 - 1.36
Specifica
Specifica
| Tipo | Darkfield Dry |
| Da utilizzare con (applicazione) | Low contrast sample viewing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Triton II Fluorescence microscope |