Learn More
DAT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | DAT |
|---|---|
| Concentrazione | 0.21 mg/mL |
| Applicazioni | Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16851965
|
Proteintech
22524-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16841965
|
Proteintech
22524-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Dopamine Transporter (DAT) is responsible for the reaccumulation of dopamine after it has been released. DAT antibodies and antibodies for other markers of catecholamine biosynthesis are widely used as markers for dopaminergic and noradrenergic neurons in a variety of applications including depression, schizophrenia, Parkinson′s disease and drug abuse.Specifica
| DAT | |
| Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P23977, Q01959, Q61327 | |
| 13162, 24898, 6531 | |
| DAT Fusion Protein Ag18297 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC6A3 |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| DA transporter, DAT, DAT1, SLC6A3 | |
| SLC6A3 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |