Learn More
SI Analytics™ Data Cable
Data cable, 1.5 m length for use with TitroLine™ titrators and Mettler balances
Marca:  SI Analytics™ 285223594
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10730813
  • 70.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 1.5 m length
  • For TitroLine™ 6000,7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF trace or Mettler AB-S, PG series balances
Specifica
Specifica
Data cable 1.5 m
1.5 m
TitroLine™ 6000,7000, 7750, 7800, 7500 KF, 7500 KF Trace or Mettler AB-S, PG Series Balances