Learn More
BINDER™ Data Logger Kit
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Modello:
TH 70
TH 70/70
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Storage capacity: 64,000 values
- Measuring interval: 1 second to 3 hours
- Calibration certificate
- Ambient conditions: -35°C to 55°C
- Power supply: 1 lithium battery, 3.6V
- Status display for power supply
- Holder for Data Logger
- Cable access port aid
- Sensor holder
- Includes 2 m extension cable
Specifica
Specifica
| Tipo | Temperature and Humidity Datalogger |
| Memoria dati | 64,000 Readings |
| Tipo di batteria | Lithium |
| Include | Calibration Certificate, Multi-function Sensor, 2 m Extension Cable, Cable Bushings, Sensor Mounting Bracket, Mounting Bracket |
| Certificazione/Conformità | Calibration certificate |
| Modello | TH 70 |
| Tipi di sensore | Multi-function |
| Da utilizzare con (applicazione) | Temperatura & umidità |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER KBWF 240, KBWF 720, KBF 115, KBF 240. KBF 720, KBF 1020, KBFP 240, KBFP 720, KBF LQC 240, KBF LQC 720 |
| Intervallo di umidità | 0 to 100% RH |
| Vedi altri risultati |