Learn More
BINDER™ Data Logger Kit
Codice prodotto. p-7139512 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Modello:
TH 70
TH 70/70
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15601876
Marca: BINDER™ 80120717
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Software di comunicazione APT-COM™ - versione 3, BASIC Edition, software
APT-COM™ 3 BASIC Edition
  • Comando remoto della camera di simulazione collegata
  • Registrazione grafica delle misurazioni
  • Documentazione delle misurazioni in un file protetto da manomissioni
  • Documentazione in caso di superamento di un limite di tolleranza impostabile
  • Documentazione di tutti gli accessi al sistema con nome utente e documento sui tempi
  • Funzione di blocco (software lock) per l'esercizio non sorvegliato
  • Editor di programma grafico e numerico
  • Output delle misurazioni in formato ASCII su una stampante o su un foglio elettronico, p.es. in programmi di calcolo con tabelle, periodo dei dati liberamente selezionabile
Specifica
Tipo Temperature and Humidity Datalogger
Include 1 data logger, 2 attachable combined humidity/temperature sensors, 2 m extension cable and 1 fixture for mounting
Modello TH 70/70
Da utilizzare con (applicazione) Temperature and Humidity
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispositivi BINDER Series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC
Intervallo di umidità 0% to 100% RH
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Dimensioni (L x P x A) 110 x 35 x 85 mm