Learn More
Thermo Scientific™ Data Output Accessories for Environmental Chambers and Incubators
Integrate Thermo Scientific™ Data Output Accessories for your environmental chamber or incubator to increase functionality and compatibility.
77.00€ - 3320.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Installazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Installazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15533761
|
Thermo Scientific™
197030 |
Chart paper for single pen chart recorders | Environmental Chambers and Incubators | Customer Installed |
77.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15583761
|
Thermo Scientific™
201147 |
Dual Pen, 6 in. 7 Day Chart Recorders; 0° to 60°C (32° to 140°F) | Environmental Chamber (3948 and 3907) | Customer Installed |
3110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15553761
|
Thermo Scientific™
201144 |
Single pen, 6 in. 7 Day Chart Recorders; 0° to 60°C (32° to 140°F) | Environmental Chamber (3948 and 3907) | Factory Installed |
2255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15573761
|
Thermo Scientific™
201146 |
Dual Pen, 6 in. 7 Day Chart Recorders; 0° to 60°C (32° to 140°F) | Environmental Chamber (3948 and 3907) | Factory Installed |
3320.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15563761
|
Thermo Scientific™
201145 |
Single Pen, 6 in. 7 Day Chart Recorders; 0° to 60°C (32° to 140°F) | Environmental Chamber (3948 and 3907) | Customer Installed |
2170.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Integrate Thermo Scientific™ Data Output Accessories for your environmental chamber or incubator to increase functionality and compatibility.
Specifica
LED | |
Accessory, Chart Recorders and Paper |