Learn More
Cytiva Datrys Life Science Software for Biochrom Spectrophotometers
Datrys Life Science software is used for nucleic acid, protein, and cell density measurements and analysis. Compatible with Biochrom Ultrospec 7000/8000/9000 UV-Vis Spectrophotometers.
Marca:  Cytiva 29003623
Codice prodotto. 12959820
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Wavelength scanning, kinetics, quantitative calibration curves
  • Life science methods
  • Validation
  • Method Developer
  • Accessory control
Specifica
Specifica
Datrys Life Science Software
For nucleic acids, proteins, and cell density measurements
Spectrophotometers