Learn More
IKA™ DB 1.4 Block
Codice prodotto. 13440617 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
20
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13440617
Marca: IKA™ 0004467900
Solo null disponibili
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) VWR/Eppendorf Microtubes 2.0mL
Capacità 1.5mL tubes
No. of Places 20
Tipo Block
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Profondità (sistema metrico) 76 mm
Depth (Metric) Interior 38.1 mm
Diametro (sistema metrico) base 11.5 mm