Learn More
IKA™ DB 4.3 Block
Codice prodotto. 13430627 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
16
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13430627
Marca: IKA™ 0004468800
Solo null disponibili
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Round Bottom Tubes 12/13mm
No. of Places 16
Tipo Block
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Profondità (sistema metrico) 76 mm
Depth (Metric) Interior 48.4 mm
Diametro (sistema metrico) base 13.9 mm