Learn More
IKA™ DB 4.7 Block
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Round Bottom Tubes 25mm |
| No. of Places | 6 |
| Tipo | Block |
| Larghezza (sistema metrico) | 95 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 51 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 76 mm |
| Depth (Metric) Interior | 48.4 mm |
| Diametro (sistema metrico) base | 26.2 mm |