Learn More
IKA™ DB 6.2 Block
Codice prodotto. 13410647 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
64
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 13410647
Marca: IKA™ 0004470500
Solo null disponibili
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Individual PCR Tubes 0.2mL Tubes
Capacità 0.2ml Tubes
No. of Places 64
Tipo Block
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Profondità (sistema metrico) 76 mm
Depth (Metric) Interior 15.5 mm
Diametro (sistema metrico) base 6.4 mm