Learn More
dBET57, MedChemExpress
Codice prodotto. 16461367
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
Codice prodotto. 16461367
Marca: Medchem Express HY123844
MedChemExpress dBET57 is a potent and selective degrader of BRD4BD1 based on the PROTAC technology. dBET57 mediates recruitment to the CRL4Cereblon E3 ubiquitin ligase, with a DC50/5h of 500 nM for BRD4BD1, and is inactive on BRD4BD2.
dBET57 is a potent and selective degrader of BRD4BD1 based on the PROTAC technology. dBET57 mediates recruitment to the CRL4Cereblon E3 ubiquitin ligase, with a DC50/5h of 500 nM for BRD4BD1, and is inactive on BRD4BD2.
Specifica
Materiale o nome chimico dBET57
CAS 1883863-52-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C34H31ClN8O5S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (357.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCNC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O)C[C@H]4C5=NN=C(C)N5C6=C(C(C)=C(C)S6)C(C7=CC=C(Cl)C=C7)=N4
Molecular Weight (g/mol) 699.18
Peso formulazione 699.18
Percent Purity 99.66%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.