Learn More
DDD, DDE and DDT Organochlorine Pesticides Mixture 250 μg/mL in Toluene/Hexane, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6 |
| Nomi componenti o analita | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane/Toluene |
| Quantità | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4'-DDD 250 μg/mL∣2,4'-DDE 250 μg/mL∣2,4'-DDT 250 μg/mL |