Learn More
Abnova™ DDIT3 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. 16117017
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16117017
Marca: Abnova™ H00001649P01.10ug
Human DDIT3 full-length ORF ( AAH03637.1, 1 a.a. - 169 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAAESLPFSFGTLSSWELEAWYEDLQEVLSSDENGGTYVSPPGNEEEESKIFTTLDPASLAWLTEEEPEPAEVTSTSQSPHSPDSSQSSLAQEEEEEDQGRTRKRKQSGHSPARAGKQRMKEKEQENERKVAQLAEENERLKQEIERLTREVEATRRALIDRMVNLHQA
Specifica
Numero di accesso AAH03637.1
ID gene (immissione) 1649
Nome DNA-damage-inducible transcript 3
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene CEBPZ, CHOP, CHOP10, GADD153, MGC4154
Simbolo del gene DDIT3
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer