Learn More
DDO Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
498.00€ - 686.00€
Specifica
| Antigene | DDO |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18491552
|
Novus Biologicals
NBP2-32684-25ul |
25 μL |
498.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18181315
|
Novus Biologicals
NBP2-32684 |
0.1 mL |
686.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
DDO Polyclonal specifically detects DDO in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| DDO | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 8528 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MLIPHTYPDTPIHTQKQWFRETFNHLFAIANSAEAGDAGVHLVSGWQIFQSTPTEEVPFWADVVLGFRKMTE | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| aspartic oxidase, DASOX, D-aspartate oxidase, DDO-1, DDO-2, EC 1.4.3.1, FLJ45203 | |
| DDO | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only