Descrizione
- Weak anion exchanger with excellent flow properties
- High capacity for proteins of all pI values
- Ion exchange group is diethylaminoethyl, which remains charged and maintains consistently high capacities over the entire working range, pH 3 to 9
Specifica
Specifica
| Tampone | 20mM N-methylpiperazine, 20mM Piperazine, 20mM L-Histidine, 20mM Bis-Tris, 20mM Bis-Tris Propane, 20mM Triethanolamine, 20mM Tris, 50mM N-methyldiethanolamine, 20mM Diethanolamine at pH 8.4, 20mM 1,3-Diaminopropane, 20mM Ethanolamine, 20mM Piperazine, 20mM 1,3-Diaminopropionate |
| Product Type | DEAE Sepharose CL-6B media |
| Quantità | 500 mL |
| Portata | <150cm/hr. |
| Tipo di legante | Diethylaminoethyl |
| Intervallo di pH | 3 to 9 |
| Dimensione particelle | 45 to 165μm |
| Support Type | 6% Cross-linked Agarose |
| Content And Storage | 4° to 30°C |
| Da utilizzare con (applicazione) | Process scale chromato graphy |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- DEAE Sepharose CL-6B
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol