missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Decahydronaphthalene, cis + trans, 98%

Codice prodotto. p-7021521
Click to view available options
Quantità:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
10000mL
100mL
2500mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11324529

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13883.AE

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 91-17-8 | C10H18 | 138.254 g/mol

Decahydronaphthalene is widely used as an industrial solvent for resins and fuel additives. It is a substitute for turpentine in lacquers, shoe polishes and waxes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Decahydronaphthalene is widely used as an industrial solvent for resins and fuel additives. It is a substitute for turpentine in lacquers, shoe polishes and waxes.

Solubility
Miscible with acetone, benzene, ether, methanol, aniline, decalin, chloroform, butanol and ethanol. Immiscible with water.

Notes
Store in cool place. Air, light and heat sensitive. Heat and light accelerate peroxide formation. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 91-17-8
Formula molecolare C10H18
Molecular Weight (g/mol) 138.254
Numero MDL MFCD00004130
InChI Key NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
PubChem CID 7044
ChEBI CHEBI:38853
IUPAC Name 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
SMILES C1CCC2CCCCC2C1

Specifica

Materiale o nome chimico Decahydronaphthalene
Nota nome cis + trans
Punto di fusione <-45°C
Densità 0.88
Punti di ebollizione 189°C to 191°C
Punto d'infiammabilità 57°C (134°F)
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.474
Quantità 100 mL
Numero UN UN1147
Beilstein 878165
Indice di Merck 14,2846
Informazioni di solubilità Miscible with acetone,benzene,ether,methanol,aniline,decalin,chloroform,butanol and ethanol. Immiscible with water.
Peso formulazione 138.25
Percent Purity 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato