Learn More
Macherey-Nagel™ Decapping Head
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For Electronic High Power Crimping Tool 735700 and 11mm Crimp Caps
For Electronic High Power Crimping Tool 735700 and 20mm Crimp Caps
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| N. per confezione | 1 Each |
| Tipo | Decapping Head |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Electronic High Power Crimping Tool 735700 and 11mm Crimp Caps |
| Size | 11 mm |