Learn More
Fisherbrand™ Decapping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | 20mm Decapping Head |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Aluminum Cap |
| Size | 20 mm |