Learn More
Decon Laboratories™ Detergente Decomatic™
Codice prodotto. 11731178
Click to view available options
pH:
13
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11731178
Marca: Decon Laboratories™ DEC5
Edge
Phosphate-free surface active cleaning agent. Decon Laboratories Decomatic™ Cleaning Agent can be use with laboratory glassware washing machines or for medical and specialized industrial applications.
  • Free from phosphates, enzymes, EDTA or chlorine
  • Biodegradable
  • Bactericidal
  • Non-flammable
  • Non-foaming
  • Totally rinsable
  • Suitable for laboratory glassware, ceramics, plastic (except polycarbonate), rubber, Stainless Steel and iron metals
  • Amphoteric surfactants and stabilizers
Specifica
pH 13
Aspetto Ambra chiaro
Punti di ebollizione 100.8°C
Composizione Una miscela di tensioattivi anfoterici, emulsionanti non fosfatici, alcali e agenti sequestranti in
Tipo di contenitore Contenitori in polietilene
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DECON DECOMATIC
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide