Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Click to view available options
Quantità:
6 x 1.5 kg
1 x 10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
9kg
Descrizione
- Detergente in polvere per il lavaggio automatico
- soluzione ecologica e priva di fosfati
- risultati perfetti già con 3-5 g/L
- può essere risciacquato senza lasciare residui
- per risultati consistenti e perfetti
- ampio spettro di pulizia
- privo di cloro, EDTA, NTA e tensioattivi
- risciacquo acido con un prodotto deconex raccomandato
- assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Specifica
| Forma | Polvere |
| pH | ca. 12.1 (soluzione all'1 %) |
| Composizione | Alcali, agenti complessanti, agenti anticorrosione |
| Concentrazione | Concentrato |
| Tipo di contenitore | Secchio |
| Content And Storage | tra 5 e 25°C |
| Quantità | 1 x 10 kg |
| Peso (sistema imperiale) | 22 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 10 kg |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- deconex 22 PF
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.