Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 PF
Codice prodotto. p-7227859
Click to view available options
Quantità:
6 x 1.5 kg
1 x 10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
9kg
Codice prodotto. 17465102
Marca: Borer Chemie™ 501500.00D15P
Detergente universale in polvere per vetreria e utensili da laboratorio. Il deconex 22 PF è una soluzione ecologica altamente efficace e privo di cloro, tensioattivi e fosfati. Si consiglia il risciacquo acido con un detergente deconex.
  • Detergente in polvere per il lavaggio automatico
  • soluzione ecologica e priva di fosfati
  • risultati perfetti già con 3-5 g/L
  • può essere risciacquato senza lasciare residui
  • per risultati consistenti e perfetti
  • ampio spettro di pulizia
  • privo di cloro, EDTA, NTA e tensioattivi
  • risciacquo acido con un prodotto deconex raccomandato
  • assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Forma Polvere
pH ca. 12.1 (soluzione all'1 %)
Composizione Alcali, agenti complessanti, agenti anticorrosione
Concentrazione Concentrato
Tipo di contenitore Lattina
Content And Storage tra 5 e 25°C
Quantità 6 x 1.5 kg
Peso (sistema imperiale) 19.8 lb.
Peso (sistema metrico) 9 kg