Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Codice prodotto. 10319540
Click to view available options
Quantità:
1 x 7 kg
1 x 12 kg
1 x 35 kg
Dimensione della confezione:
12kg
35kg
7kg
Codice prodotto. 10319540
Marca: Borer Chemie™ 502300.00K10R
Detergente e neutralizzatore per lavatrici da laboratorio. Neutralizza i residui alcalini trasportati, abbrevia le fasi di risciacquo e riduce il consumo di acqua. deconex 26 PLUS è efficace anche contro i residui solubili in acido.
  • Neutralizzatore e detergente per uso automatico
  • economico, poiché è altamente concentrato; utilizzare 2 mL/L
  • neutralizza i residui alcalini trascinati, riduce le fasi di risciacquo
  • riduce il consumo di acqua di risciacquo
  • privo di tensioattivi, si risciacqua senza lasciare residui
  • anche come agente di pre-sciacquo contro i depositi solubili in acido
  • assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Forma Liquido
pH ca. 1.8 (soluzione all'1 %)
Composizione Acido inorganico
Concentrazione Concentrato
Tipo di contenitore Tanica
Content And Storage tra 5 e 25°C
Quantità 1 x 12 kg
Volume (sistema imperiale) 2.2 gal.
Volume (sistema metrico) 8.5 L
Peso (sistema imperiale) 26.5 lb.
Peso (sistema metrico) 12 kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • deconex 26 PLUS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: phosphoric acid