Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Codice prodotto. 10451921
Click to view available options
Quantità:
1 x 7 kg
1 x 12 kg
1 x 35 kg
Dimensione della confezione:
12kg
35kg
7kg
Codice prodotto. 10451921
Marca: Borer Chemie™ 502300.00K25R
Detergente e neutralizzatore per lavatrici da laboratorio. Neutralizza i residui alcalini trasportati, abbrevia le fasi di risciacquo e riduce il consumo di acqua. deconex 26 PLUS è efficace anche contro i residui solubili in acido.
  • Neutralizzatore e detergente per uso automatico
  • economico, poiché è altamente concentrato; utilizzare 2 mL/L
  • neutralizza i residui alcalini trascinati, riduce le fasi di risciacquo
  • riduce il consumo di acqua di risciacquo
  • privo di tensioattivi, si risciacqua senza lasciare residui
  • anche come agente di pre-sciacquo contro i depositi solubili in acido
  • assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Forma Liquido
pH ca. 1.8 (soluzione all'1 %)
Composizione Acido inorganico
Concentrazione Concentrato
Tipo di contenitore Tanica
Content And Storage tra 5 e 25°C
Quantità 1 x 35 kg
Volume (sistema imperiale) 6.6 gal.
Volume (sistema metrico) 24.8 L
Peso (sistema imperiale) 77 lb.
Peso (sistema metrico) 35 kg