Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Codice prodotto. p-7227837
Click to view available options
Quantità:
1 x 7 kg
1 x 12 kg
1 x 35 kg
Dimensione della confezione:
12kg
35kg
7kg
Codice prodotto. 10300261
Marca: Borer Chemie™ 502300.00KK5R
Detergente e neutralizzatore per lavatrici da laboratorio. Neutralizza i residui alcalini trasportati, abbrevia le fasi di risciacquo e riduce il consumo di acqua. deconex 26 PLUS è efficace anche contro i residui solubili in acido.
  • Neutralizzatore e detergente per uso automatico
  • economico, poiché è altamente concentrato; utilizzare 2 mL/L
  • neutralizza i residui alcalini trascinati, riduce le fasi di risciacquo
  • riduce il consumo di acqua di risciacquo
  • privo di tensioattivi, si risciacqua senza lasciare residui
  • anche come agente di pre-sciacquo contro i depositi solubili in acido
  • assistenza tecnica da parte del produttore
Specifica
Forma Liquido
pH ca. 1.8 (soluzione all'1 %)
Composizione Acido inorganico
Concentrazione Concentrato
Tipo di contenitore Tanica
Content And Storage tra 5 e 25°C
Quantità 1 x 7 kg
Volume (sistema imperiale) 1.3 gal.
Volume (sistema metrico) 5 L
Peso (sistema imperiale) 15.4 lb.
Peso (sistema metrico) 7 kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7KG deconex 26 PLUS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: phosphoric acid