Learn More
Fisherbrand™ Piattaforma dedicata
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
12 x 125 mL Flasks
4 Microplates
5 x 500 mL Flasks
8 x 250 mL mL Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità | 5 x 500 mL Flasks |
| Product Type | Dedicated Platform |
| Materiale | Aluminum, Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mini Shaking Incubator |
| N. di posizioni | 5 |