Learn More
Thermo Scientific™ Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shakers
Codice prodotto. 10727831 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
60 x 10 mL Erlenmeyer Flask
Tray
Product Type:
Adjustable Vessel Platform
Erlenmeyer Flask
Shaker Platform Utility Tray
Utility Tray Platform
Dimensioni (L x P):
11 x 13 in.
18 x 18 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MaxQ 2000, 2506, 2508
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450
MaxQ 4000, 6000
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10727831
Marca: Thermo Scientific™ 0001643000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pick the optimal choice for a busy lab with these dedicated platforms, which are model-specific and come with pre-installed clamps to maximize capacity.
Pick the optimal choice for a busy lab with Thermo Scientific™ Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shakers. MaxQ platforms are model-specific and come with pre-installed clamps to maximize capacity. MaxQ shakers, platforms and accessories provide exceptional innovation, reliability and accuracy.
Clamps come installed to provide maximum capacity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 60 x 10 mL Erlenmeyer Flask
Product Type Erlenmeyer Flask
Certificazione/Conformità Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Dimensioni (L x P) 11 x 13 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 28 cm
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 13 in.
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 33 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450
N. di posizioni 60