Learn More
Thermo Scientific™ Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shakers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
60 x 10 mL Erlenmeyer Flask
Tray
Product Type:
Adjustable Vessel Platform
Erlenmeyer Flask
Shaker Platform Utility Tray
Utility Tray Platform
Dimensioni (L x P):
11 x 13 in.
18 x 18 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MaxQ 2000, 2506, 2508
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4000, 6000
MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450
MaxQ 4000, 6000
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Pick the optimal choice for a busy lab with Thermo Scientific™ Dedicated Platforms for MaxQ™ 2000/2506/2508/4000/4450/6000 Shakers. MaxQ platforms are model-specific and come with pre-installed clamps to maximize capacity. MaxQ shakers, platforms and accessories provide exceptional innovation, reliability and accuracy.
Clamps come installed to provide maximum capacity.
Specifica
Specifica
| Capacità | 60 x 10 mL Erlenmeyer Flask |
| Product Type | Erlenmeyer Flask |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Dimensioni (L x P) | 11 x 13 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma | 11 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) piattaforma | 28 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) piattaforma | 13 in. |
| Larghezza (sistema metrico) piattaforma | 33 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MaxQ 2000, 2506, 2508, 4450 |
| N. di posizioni | 60 |