Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico alto senza nervature sul fondo
Codice prodotto. 10129831 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Colore:
Bianco
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10129831
Marca: Buerkle™ 42072050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Vassoi per scopi universali di laboratorio o di stoccaggio. Vassoio fotografico alto senza nervature sul fondo Buerkle™ realizzato in PVC di alta qualità e disponibile in modelli bassi o alti in 3 allettanti colori brillanti: bianco, rosso e nero.
  • PVC
  • Pareti spesse, infrangibile
  • Altamente resistente ad acidi e alcali
  • Il liquido viene versato facilmente dai bordi del vassoio
  • Non adatto a cappe o lavastoviglie con controllo della temperatura
  • Resistente a temperature da -30 a +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 630 x 730 x 110 mm
Colore Rosso
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) 510 mm (Inner Base), 630 mm (Outer Base)
Materiale PVC
Tipo Vassoio fotografico
Larghezza (sistema metrico) 610 mm (Inner Base), 730 mm (Outer Base)
Altezza (sistema imperiale) 4.33 in.
Forma Forma rettangolare