Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico alto senza nervature sul fondo
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Colore:
Bianco
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PVC
- Pareti spesse, infrangibile
- Altamente resistente ad acidi e alcali
- Il liquido viene versato facilmente dai bordi del vassoio
- Non adatto a cappe o lavastoviglie con controllo della temperatura
- Resistente a temperature da -30 a +60°C
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 260 x 340 x 85 mm |
| Colore | Rosso |
| Altezza (sistema metrico) | 85 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 190 mm (Inner Base), 260 mm (Outer Base) |
| Materiale | PVC |
| Tipo | Vassoio fotografico |
| Larghezza (sistema metrico) | 260 mm (Inner Base), 340 mm (Outer Base) |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.34 in. |
| Forma | Forma rettangolare |