Learn More
Buerkle™ Vassoio fotografico alto senza nervature sul fondo
Codice prodotto. 10599222 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
260 x 340 x 85 mm
330 x 390 x 100 mm
430 x 530 x 105 mm
520 x 610 x 110 mm
630 x 730 x 110 mm
Colore:
Bianco
Nero
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10599222
Marca: Buerkle™ 42071024
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Vassoi per scopi universali di laboratorio o di stoccaggio. Vassoio fotografico alto senza nervature sul fondo Buerkle™ realizzato in PVC di alta qualità e disponibile in modelli bassi o alti in 3 allettanti colori brillanti: bianco, rosso e nero.
  • PVC
  • Pareti spesse, infrangibile
  • Altamente resistente ad acidi e alcali
  • Il liquido viene versato facilmente dai bordi del vassoio
  • Non adatto a cappe o lavastoviglie con controllo della temperatura
  • Resistente a temperature da -30 a +60°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 330 x 390 x 100 mm
Colore Bianco
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Materiale PVC
Tipo Vassoio fotografico
Larghezza (sistema metrico) 390 mm
Altezza (sistema imperiale) 3.93 in.